Merck
728411
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
Sinónimos:
BEMP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H31N4P
Número de CAS:
Peso molecular:
274.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97% (GC)
97% (GC)
form
liquid
concentration
1 M in hexane
impurities
≤0.10% water
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChI key
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)