Merck
727547
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-adamantylamine
≥97.0%
Sinónimos:
1-(Methylamino)adamantane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19N
Número de CAS:
Peso molecular:
165.28
Beilstein/REAXYS Number:
2348926
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0% (GC)
≥97.0%
form
lumps
functional group
amine
SMILES string
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI key
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)