Merck
724904
Sigma-Aldrich
4-Aminothiobenzamide
97%
Sinónimos:
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
152.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
185-190 °C
SMILES string
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)