Merck
724149
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
256.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
75-79 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-4-1-2-6(14(8,12)13)5(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)