Merck
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
Sinónimos:
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
220.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539
density
1.383 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
InChI key
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F
flash_point_c
98.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)