723703
rac-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5-1,2-dioleate
98 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-1,1,2,3,3-d5, rac-Glycerol-1,1,2,3,3,-d5-1,2 dioleate, ±-1,2-Diolein (glycerol-d5)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+5
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-XZPPQYRVSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)