722871
L-Histidine-13C6 hydrochloride monohydrate
97 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid-13C6 hydrochloride monohydrate
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
Clave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?