Merck
720623
Sigma-Aldrich
Creatinine-(guanidino-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H7N3O
Peso molecular:
114.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
295 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CN1CC(=O)N[13C]1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i4+1
Clave InChI
DDRJAANPRJIHGJ-AZXPZELESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)