717398
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
97%
Sinónimos:
(Sp)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(4S)-4-isopropyl-2-oxazolyl]ferrocene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
mp
158-162 °C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
Inchi Key
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)