711233
2′,4′,5′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C
functional group
ketone
SMILES string
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
InChI key
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)