709263
Ammeline-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](O)n1
InChI
1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
MASBWURJQFFLOO-VMIGTVKRSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)