Merck
708437
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
172.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
159-163 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)