Merck
706620
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-pyrrolidinol
95%
Sinónimos:
N-Boc-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
57-63 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)