Merck
705446
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
56-60 °C
SMILES string
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI key
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)