705209
1-Methylxanthine-(methyl-13C,d3)
98 atom %, ≥97% (CP)
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-(methyl-13C, d3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5D3H3N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
pureza isotópica
13C
D
98 atom %
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
Clave InChI
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?