Merck
700452
Sigma-Aldrich
α,α-Trehalose-1,1′-d2
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
α-D-Glucopyranosyl-1-d-α-D-glucopyranoside-1-d, D-Trehalose-1,1′-d2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D2H20O11
Peso molecular:
344.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
[2H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@]2([2H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-ZYLFEKHBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1