Merck
700118
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13N3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
128-132 °C
functional group
phenyl
SMILES string
Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2
InChI key
SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)