699322
N-Trimethylsilylbenzaldimine
95%
Sinónimos:
(Benzylidene)(trimethylsilyl)amine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521
bp
50-60 °C
density
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
InChI key
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
120.0 °F
flash_point_c
48.9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)