697141
3-Amino-4-methylpyridine
97%
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
102-107 °C
SMILES string
Cc1ccncc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,7H2,1H3
InChI key
IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?