692573
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrakis[bis(3,5-trifluoromethyl)phenyl]borate
Sinónimos:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium BARF, Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
155-156 °C (D)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Rh+].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2.FC(F)(F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)[B-](c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.2C8H12.Rh/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-12H;2*1-2,7-8H,3-6H2;/q-1;;;+1/b;2*2-1-,8-7-;
InChI key
HQQAEXNVAYMZON-AUUWQFPRSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)