690074
2-Iodonaphthalene
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
chunks
mp
52-56 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7I/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clave InChI
FRNLBIWVMVNNAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)