Merck
689858
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrophenol
≥98.0%
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-bromonitrobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.00
Beilstein/REAXYS Number:
2441518
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (T)
≥98.0%
form
powder
mp
111-115 °C
SMILES string
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI key
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)