689734
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
technical, ≥90%
Sinónimos:
2-Chloro-4-formylpyridine, 2-Chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
Quality Level
assay
≥90%
≥90.0% (GC)
form
lumps
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Inchi Key
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)