Merck
687618
Sigma-Aldrich
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
146-150 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)/t7-,8+,10+,11-
InChI key
DJUDQBVINJIMFO-YDRMRZIKSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)