685976
Mischmetal Nickel Alloy, (Ce, La, Nd, Pr)Ni5
hydrogen-storage grade
About This Item
Productos recomendados
grado
hydrogen-storage grade
descripción
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.