Merck
683019
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromocinnamaldehyde
97%
Sinónimos:
E-3-(4-Bromophenyl)-2-propenal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C
SMILES string
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)