681849
4-Methoxybenzoylacetonitrile
97%
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C
functional group
ketone
nitrile
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)