Merck
681520
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Sinónimos:
(11bS)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (S)-3,3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H17F12O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
772.47
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
171-177 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)