Merck
681482
Sigma-Aldrich
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine
90%
Sinónimos:
Allyldimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2CHCH2)Si(CH3)2(C5H4N)
Número de CAS:
Peso molecular:
177.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.5046
densidad
0.913 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
Clave InChI
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine can be used as a pyridyl transfer reagent to prepare substituted pyridine derivatives by reacting with various aryl iodides in the presence of a palladium catalyst and silver(I) oxide activator. It can also be utilized as a coupling reagent in the allylation of carbonyl compounds using a copper catalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Toshiki Nokami et al.
Organic letters, 8(4), 729-731 (2006-02-14)
[reaction: see text] (2-Pyridyl)allyldimethylsilanes were found to be novel pyridyl transfer reagents in palladium-catalyzed cross-coupling reactions of various aryl iodides in the presence of silver(I) oxide as an activator.
Copper-catalyzed allylation of carbonyl derivatives using allyl (2-pyridyl) silanes
Kamei T, et al.
Organic Letters, 7(21), 4725-4728 (2005)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of (2-pyridyl) allyldimethylsilanes with aryl iodides
Nokami T, et al.
Organic Letters, 8(4), 729-731 (2006)