Merck
681075
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonyl chloride
97%
Sinónimos:
2-Chloro-6-methylisonicotinoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
190.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5555
bp
80-85 °C/3-4 mmHg
density
1.361 g/mL at 25 °C
functional group
acyl chloride
chloro
SMILES string
Cc1cc(cc(Cl)n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-5(7(9)11)3-6(8)10-4/h2-3H,1H3
InChI key
YHKLLTUNTUJQSB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)