680435
sec-Butyl-d9 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
98 °C
density
0.905 g/mL at 25 °C
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-CBZKUFJVSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)