678279
4-Bromoaniline-13C6
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Bromobenzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
56-62 °C
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WDFQBORIUYODSI-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)