672904
Progesterone-2,2,4,6,6,17α,21,21,21-d9
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
128-132 °C
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,4D2,8D2,12D,17D
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-PQIPVKAESA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?