667307
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Peso molecular:
156.18
Código UNSPSC:
12352116
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)