658820
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
97%
Sinónimos:
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-Dichloro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
83-87 °C
SMILES string
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)