658189
2,3-Diaminonaphthalene-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
mp
197-203 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]c1cc2ccccc2cc1[15NH2]
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2/i11+1,12+1
InChI key
XTBLDMQMUSHDEN-ALQHTKJJSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)