Merck
657875
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)benzimidazole dihydrochloride
97%
Sinónimos:
1H-Benzimidazole-2-ethanamine, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
234.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
SMILES string
Cl.Cl.NCCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3.2ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9;;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12);2*1H
InChI key
LKFGBWROFLZYQJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)