656542
Cyclohexanesulfonyl chloride
90%
Sinónimos:
Cyclohexylsulfonyl chloride
Quality Level
assay
90%
refractive index
n20/D 1.499
density
1.259 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?