652555
4-Bromo-2-nitroaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
110-113 °C (lit.)
functional group
bromo
nitro
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI key
ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?