Merck
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodopyridine
97%
Sinónimos:
5-Iodo-2(1H)-pyridone, 5-Iodo-2-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4INO
Número de CAS:
Peso molecular:
221.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
192-196 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Warning
Light sensitive
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)