649546
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
95%
Sinónimos:
2,6-Di(bromomethyl)naphthalene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI key
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?