Merck
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
Sinónimos:
2-Propylacrylic acid homopolymer
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O2)n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
mol wt
average Mn 20,000-80,000
storage temp.
2-8°C
Application
pH-sensitive polymer for drug delivery.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)