643882
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)isoxazole, 3,5-Dimethylisoxazoleboronic acid pinacol ester
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES string
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
InChI key
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?