643823
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid-d18
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mass shift
M+18
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?