643467
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
73-77 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCCO)CC1
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-6-13(7-9-14)5-4-10-15/h15H,4-10H2,1-3H3
InChI key
LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?