642371
5-Bromoindoline
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
36-40 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI key
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?