640484
6-Fluoro-2-methylquinoline
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
49-53 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccc2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI key
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)