Merck
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-diiodobenzene
Sinónimos:
2,5-Didodecyl-1,4-diiodobenzene, 2,5-Dilauryl-1,4-diiodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52I2
Número de CAS:
Peso molecular:
666.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
mp
~70 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
InChI key
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)