Merck
633925
Sigma-Aldrich
Methyl 2-[(succinimidooxy)carbonyl]benzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
277.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H11NO6/c1-19-12(17)8-4-2-3-5-9(8)13(18)20-14-10(15)6-7-11(14)16/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
GIJSYLHKJRKNDW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)