616362
Triphenylene-d12
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D12
Peso molecular:
240.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clave InChI
SLGBZMMZGDRARJ-AQZSQYOVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?